Dicloruro de oxalilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
129610010 129610250 129611000 129610025
ACRO129610010EA 493 EUR
ACRO129610010 ACRO129610250 ACRO129611000 ACRO129610025
Dicloruro de oxalilo 98%
Dicloruro de oxalilo
Formula: C₂Cl₂O₂
Pto. Ebullición: 63…64 °C (763 mmHg)
Pto. de fusión: –12 °C
Densidad: 1,478 g/cm³
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000704
Núm. CAS: 79-37-8
EINECS: 201-200-2
UN: 3130
ADR: 4.3,I
Índice Merck: 12,07046
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4285 to 1.4305 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %