N,N-Dimetilacetamida 99%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
115690010 115690025 115690050 115690250
ACRO115690010EA 57.7 EUR
ACRO115690010 ACRO115690025 ACRO115690050 ACRO115690250
N,N-Dimetilacetamida 99%, puro
N,N-Dimetilacetamida
Formula: CH₃CON(CH₃)₂
Pto. Ebullición: 164…166 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 0,937 g/cm³
Pto. de inflamación: 70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008686
Núm. CAS: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,03254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA