N,N-Dimetilacetamida 99+% para espectroscopia
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Ácido acético dimetilamida
167780010 167782500 167780025
ACRO167780010EA 138 EUR
ACRO167780010 ACRO167782500 ACRO167780025
N,N-Dimetilacetamida 99+% para espectroscopia
N,N-Dimetilacetamida
Formula: CH₃CON(CH₃)₂
MW: 87.12 g/mol
Pto. Ebullición: 164…166 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 0.937 g/cm³
Pto. de inflamación: 70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008686
Núm. CAS: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
Índice Merck: 13,03254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
UV at 360 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %