N,N-Dimetilacetamida 99.5%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
378710010 378710025 378710200
ACRO378710010EA 66.2 EUR
ACRO378710010 ACRO378710025 ACRO378710200
N,N-Dimetilacetamida 99.5%, extra puro
N,N-Dimetilacetamida
Formula: CH₃CON(CH₃)₂
Pto. Ebullición: 164…166 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 0,937 g/cm³
Pto. de inflamación: 70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008686
Núm. CAS: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,03254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Free acid (CH3COOH) ≤0.1 %