N,N-Dimetilacetamida 99.8+% para HPLC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Ácido acético dimetilamida
390670010 390670025
ACRO390670010EA 147 EUR
ACRO390670010 ACRO390670025
N,N-Dimetilacetamida 99.8+% para HPLC
N,N-Dimetilacetamida
Formula: CH₃CON(CH₃)₂
MW: 87.12 g/mol
Pto. Ebullición: 164…166 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 0.937 g/cm³
Pto. de inflamación: 70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008686
Núm. CAS: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
Índice Merck: 13,03254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥99.80 %
UV at 310 nm A: ≤0.046
Non-volatile matter ≤0.0003 %
Acidity ≤0.0005 meq/g
Alkalinity ≤0.003 meq/g