N,N-Dimetilacetamida ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Ácido acético dimetilamida
A10924.0F A10924.AP
A10924.0FEA 96.7 EUR
A10924.0F A10924.AP
N,N-Dimetilacetamida ≥99%
N,N-Dimetilacetamida
Purity: 99% CAS No.: 127-19-5 Molecular Formula: C4H9NO Formula Weight: 87.12 Flash Point: 70°(158°F) Refractive Index: 1.4385 Odour: Ammonia-like Melting Point: -20° Boiling Point: 165-166° Beilstein Reference: 1737614 Merck Reference: 14,3227 MDL No.: MFCD00008686
Formula: CH₃CON(CH₃)₂
MW: 87.12 g/mol
Pto. Ebullición: 165…166 °C
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 0.940
Pto. de inflamación: 70 °C (158 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008686
Núm. CAS: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,03254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM