N,N-Dimetilacetamida para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Ácido acético dimetilamida
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03235.1000 8.03235.2500 8.03235.9026
8.03235.1000EA 67.4 EUR
8.03235.1000 8.03235.2500 8.03235.9026
N,N-Dimetilacetamida para síntesis, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimetilacetamida
Formula: CH₃CON(CH₃)₂
MW: 87.12 g/mol
Pto. Ebullición: 166.1
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 0.937 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 70
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008686
Núm. CAS: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,03254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -20 °C
Molar Mass 87.12 g/mol
Boiling Point 165 - 166 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.76 hPa (20 °C)
Flash Point 64 °C
Refractive Index 1.423 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.7 - 11.5 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (200 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C