N,N-Dibutilformamida 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Formdibutylamide, Formic acid dibutylamide
112980100 112985000
ACRO112980100EA 47.5 EUR
ACRO112980100 ACRO112985000
N,N-Dibutilformamida 99+%
N,N-Dibutilformamida
Formula: C₉H₁₉NO
MW: 157.26 g/mol
Pto. Ebullición: 120 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: -30
Densidad: 0.86 g/cm³
Pto. de inflamación: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003289
Núm. CAS: 761-65-9
EINECS: 212-090-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
HPLC 48.0 to 52.0 % Hydroquinone
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm