N,N-Dibutilformamida ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Formdibutylamide, Formic acid dibutylamide
L12755.22
L12755.36
L12755.14
L12755.22EA
93.9
EUR
L12755.22
L12755.36
L12755.14
N,N-Dibutilformamida ≥99%
N,N-Dibutilformamida
Purity: 99%
CAS No.: 761-65-9
Molecular Formula: C9H19NO
Formula Weight: 157.26
Flash Point: 115°(239°F)
Refractive Index: 1.4445
Melting Point:
Formula:
C₉H₁₉NO Pto. Ebullición: 119…120 °C (15 mmHg) Pto. de fusión: < –30 °C Densidad: 0,864 Pto. de inflamación: 115 °C (239 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003289 Núm. CAS: 761-65-9 EINECS: 212-090-0 |