N,N-Dietilformamida 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
181371000 181370250 181375000
ACRO181371000EA 112 EUR
ACRO181371000 ACRO181370250 ACRO181375000
N,N-Dietilformamida 99%
N,N-Dietilformamida
Formula: C₅H₁₁NO
Pto. Ebullición: 176 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,9 g/cm³
Pto. de inflamación: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003287
Núm. CAS: 617-84-5
EINECS: 210-533-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥92.0 %