N,N-Dimetilformamida 99.5% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dimetilformamida, DMF, Ácido fórmico dimetilamida
210580025 210585000 210580010 210580250 210580100
210580025.EA 224 EUR
210580025. 210585000. 210580010. 210580250. 210580100.
N,N-Dimetilformamida 99.5% para análisis
N,N-Dimetilformamida
Formula: HCON(CH₃)₂
Pto. Ebullición: 153 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –61 °C
Densidad: 0,945 g/cm³
Pto. de inflamación: 58 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003284
Núm. CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3,III
IR: 01-2119475605-32
Índice Merck: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤20 ppm
Acidity/alkalinity ≤0.0005 meq/g
Calcium (Ca) ≤1 ppm
Copper (Cu) ≤0.5 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Lead (Pb) ≤0.5 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.5 ppm
Potassium (K) ≤0.5 ppm
Sodium (Na) ≤2 ppm
Zinc (Zn) ≤0.5 ppm
Total phosphorus (P) ≤0.5 ppm
Total silicon (Si) ≤0.05 ppm
Total sulfur (S) ≤1 ppm