N,N-Dimetilformamida 99.8% para biología molecular DNase-, RNase-, protease-free
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dimetilformamida, DMF, Ácido fórmico dimetilamida
327175000 327170025 327170100 327171000
ACRO327175000EA 66.5 EUR
ACRO327175000 ACRO327170025 ACRO327170100 ACRO327171000
N,N-Dimetilformamida 99.8% para biología molecular DNase-, RNase-, protease-free
N,N-Dimetilformamida
Formula: HCON(CH₃)₂
Pto. Ebullición: 153 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –61 °C
Densidad: 0,945 g/cm³
Pto. de inflamación: 58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003284
Núm. CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3,III
IR: 01-2119475605-32
Índice Merck: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC ≥99.8 %
UV at 280 nm A: ≤0.1
Color scale ≤5 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Dnase,Rnase,Protease activity none detected
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Free amine ≤0.001 % (Kaiser)
Acidity (CH3COOH) ≤0.001 %