N,N-Dimetilformamida, extra dry over Molecular Sieve 99.8%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dimetilformamida, DMF, Ácido fórmico dimetilamida
348430010
348430025
348431000
348435000
348430010.EA
164
EUR
348430010.
348430025.
348431000.
348435000.
N,N-Dimetilformamida, extra dry over Molecular Sieve 99.8%, AcroSeal®
N,N-Dimetilformamida
Formula:
HCON(CH₃)₂ MW: 73.09 g/mol Pto. Ebullición: 153 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –61 °C Densidad: 0.945 g/cm³ Pto. de inflamación: 58 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003284 Núm. CAS: 68-12-2 EINECS: 200-679-5 UN: 2265 ADR: 3 III IR: 01-2119475605-32 Índice Merck: 13,03269 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % (Coulometric) |
GC | ≥99.75 % |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.01 % |