N,N-Dimetilformamida 99.8% para síntesis de péptidos
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dimetilformamida, DMF, Ácido fórmico dimetilamida
354830025 354830010 354830100
ACRO354830025EA 216 EUR
ACRO354830025 ACRO354830010 ACRO354830100
N,N-Dimetilformamida 99.8% para síntesis de péptidos
N,N-Dimetilformamida
Formula: HCON(CH₃)₂
MW: 73.09 g/mol
Pto. Ebullición: 153 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –61 °C
Densidad: 0.945 g/cm³
Pto. de inflamación: 58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003284
Núm. CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3 III
IR: 01-2119475605-32
Índice Merck: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 % (K.F.)
GC ≥99.8 %
Color scale ≤10 APHA
Free amine ≤0.001 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.001 %