N,N-Dimetilformamida ≥99.8% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dimetilformamida, DMF, Ácido fórmico dimetilamida
423640010
423640250
423645000
423640100
423640025
ACRO423640010EA
105
EUR
ACRO423640010
ACRO423640250
ACRO423645000
ACRO423640100
ACRO423640025
N,N-Dimetilformamida ≥99.8% ACS
N,N-Dimetilformamida
Formula:
HCON(CH₃)₂ MW: 73.09 g/mol Pto. Ebullición: 153 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –61 °C Densidad: 0.945 g/cm³ Pto. de inflamación: 58 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003284 Núm. CAS: 68-12-2 EINECS: 200-679-5 UN: 2265 ADR: 3 III IR: 01-2119475605-32 Índice Merck: 13,03269 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.15 % (coulometric) |
GC | ≥99.8 % |
Color scale | ≤15 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |
Titrable acid | ≤0.0005 meq/g |
Titrable base | ≤0.003 meq/g |