N,N-Dimetilformamida ≥99.8% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99.8+%
CAS No.: 68-12-2
Molecular Formula: HCON(CH3)2
Formula Weight: 73.09
Flash Point: 57°(135°F)
Density: 0.944
Refractive Index: 1.4310
Odour: Amine-like
pH: 7
Melting Point: -61°
Boiling Point: 153°
Beilstein Reference: 605365
Merck Reference: 14,3243
UN No.: 2265
MDL No.: MFCD00003284
A solvent for chromogenic substrates
Formula:
HCON(CH₃)₂ Pto. Ebullición: 153 °C Pto. de fusión: –61 °C Densidad: 0,944 Pto. de inflamación: 57 °C (135 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003284 Núm. CAS: 68-12-2 EINECS: 200-679-5 UN: 2265 ADR: 3,III IR: 01-2119475605-32 Índice Merck: 14,3243 |