N,N-Dimetilformamida, anhidro ≥99.8%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dimetilformamida, DMF, Ácido fórmico dimetilamida
Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.
43997.K2
43997.M1
43997.K2EA
275
EUR
43997.K2
43997.M1
N,N-Dimetilformamida, anhidro ≥99.8%
N,N-Dimetilformamida
Purity: 99.8%
CAS No.: 68-12-2
Molecular Formula: HCON(CH3)2
Formula Weight: 73.09
Flash Point: 57°(135°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.944
Refractive Index: 1.4310
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Amine-like
pH: 7
Melting Point: -61°
Boiling Point: 153°
Beilstein Reference: 605365
Merck Reference: 14,3243
UN No.: 2265
MDL No.: MFCD00003284
Formula:
HCON(CH₃)₂ MW: 73.09 g/mol Pto. Ebullición: 153 °C Pto. de fusión: –61 °C Densidad: 0.944 Pto. de inflamación: 57 °C (135 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003284 Núm. CAS: 68-12-2 EINECS: 200-679-5 UN: 2265 ADR: 3 III IR: 01-2119475605-32 Índice Merck: 14,3243 |