N,N-Dimetilformamida ≥99.8% (by GC, corrected for water content), BakerDRY™ para la síntesis orgánica, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
9213-12EA 615.49 EUR
9213-12 9213-10
N,N-Dimetilformamida ≥99.8% (by GC, corrected for water content), BakerDRY™ para la síntesis orgánica, J.T.Baker®
N,N-Dimetilformamida
  • Manufactured to remove impurities to lowest level in industry
  • No need for further purification -- arrive ready-to-use in synthesis applications
  • Packaged with septum seal bottles or CYCLE-TAINER™ packaging for multiple uses while minimizing contamination
Formula: HCON(CH₃)₂
Pto. Ebullición: 153 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –61 °C
Densidad: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 57,5 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003284
Núm. CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3,III
IR: 01-2119475605-32
Índice Merck: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.8 %
ACS - Assay (HCON(CH₃)₂) (by GC, corrected for water) ≥99.8 %
Appearance Passes Test
ACS - Color (APHA) ≤15
ACS - Residue after Evaporation ≤0.005 %
ACS - Titrable Acid (meq/g) ≤0.0005
ACS - Titrable Base (meq/g) ≤0.003
ACS - Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤20 ppm