N,N-Dimetilformamida, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Dimetilformamida, DMF, Ácido fórmico dimetilamida
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03034.1000 1.03034.2500 1.03034.6025 1.03034.1011 1.03034.2511 1.03034.4000
1.03034.1000EA 108 EUR
1.03034.1000 1.03034.2500 1.03034.6025 1.03034.1011 1.03034.2511 1.03034.4000
N,N-Dimetilformamida, Supelco®
N,N-Dimetilformamida
Formula: HCON(CH₃)₂
MW: 73,09 g/mol
Pto. Ebullición: 153 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –61 °C
Densidad: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 57,5 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003284
Núm. CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3,III
IR: 01-2119475605-32
Índice Merck: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -61 °C
Molar Mass 73.09 g/mol
Boiling Point 153 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 3.77 hPa (20 °C)
Flash Point 58 °C
Refractive Index 1.43
Explosion Limit 2.2 - 16 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (200 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 410 °C