N,N-Dimetilformamida, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dimetilformamida, DMF, Ácido fórmico dimetilamida
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.03053.1000
1.03053.2500
1.03053.6025
1.03053.2511
1.03053.1011
1.03053.4000
1.03053.1000EA
60.75
EUR
1.03053.1000
1.03053.2500
1.03053.6025
1.03053.2511
1.03053.1011
1.03053.4000
N,N-Dimetilformamida, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO para análisis, Supelco®
N,N-Dimetilformamida
EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE® provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE® range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Formula:
HCON(CH₃)₂ MW: 73.09 g/mol Pto. Ebullición: 153 Pto. de fusión: –61 °C Densidad: 0.949 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 57.5 °C (copa cerrada) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003284 Núm. CAS: 68-12-2 EINECS: 200-679-5 UN: 2265 ADR: 3 III IR: 01-2119475605-32 Índice Merck: 13,03269 |
|
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -61 °C |
Molar Mass | 73.09 g/mol |
Boiling Point | 153 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 3.77 hPa (20 °C) |
Flash Point | 58 °C |
Refractive Index | 1.43 |
Explosion Limit | 2.2 - 16 %(V) |
Density | 0.94 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 (200 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 410 °C |