N,N-Dimetilformamida, EMPLURA®, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Dimetilformamida, DMF, Ácido fórmico dimetilamida
MQ200
8.22275.1000 8.22275.2500 8.22275.6025 8.22275.6190
8.22275.1000EA 55.43 EUR
8.22275.1000 8.22275.2500 8.22275.6025 8.22275.6190
N,N-Dimetilformamida, EMPLURA®, Supelco®
N,N-Dimetilformamida
Formula: HCON(CH₃)₂
MW: 73.09 g/mol
Pto. Ebullición: 153
Pto. de fusión: –61 °C
Densidad: 0.949 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 57.5 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003284
Núm. CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3 III
IR: 01-2119475605-32
Índice Merck: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM