N,N-Dimetilformamida ≥98%, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Dimetilformamida, DMF, Ácido fórmico dimetilamida
23469.298EA 44.8 EUR
23469.298 23469.367 23469.930
N,N-Dimetilformamida ≥98%, TECHNICAL
N,N-Dimetilformamida
Formula: HCON(CH₃)₂
MW: 73.09 g/mol
Pto. Ebullición: 153
Pto. de fusión: –60,5 °C
Densidad: 0.949 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 57.5 °C (DIN 51755) (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003284
Núm. CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3 III
IR: 01-2119475605-32
Índice Merck: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98 %
Índice de refracción (20°C) 1.429 - 1.431