N,N-Dimetilformamida, anhidro (max. 0,005% H2O) ≥99.8%
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
83675.230EA 91.2 EUR
83675.230 83675.290
N,N-Dimetilformamida, anhidro (max. 0,005% H2O) ≥99.8%
N,N-Dimetilformamida
Botella con tapón de septum con 6 posiciones de punción
Formula: HCON(CH₃)₂
Pto. Ebullición: 153 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –60,5 °C
Densidad: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 57,5 °C (DIN 51755) (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003284
Núm. CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3,III
IR: 01-2119475605-32
Índice Merck: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza (sobre sustancia anhidra) Min. 99,8 %
Acidez Max. 0,0005 meq/g
Residuo por evaporación Max. 0,0005 %
Agua (K.F.) Max. 0,0050 %