N,N-Dimetilformamida ≥99%, grado reactivo
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Dimetilformamida, DMF, Ácido fórmico dimetilamida
D158550-1L D158550-2.5L
D158550-1LEA 91.4 EUR
D158550-1L D158550-2.5L
N,N-Dimetilformamida ≥99%, grado reactivo
N,N-Dimetilformamida
  • ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 605365
RTECS Number: LQ2100000
UNSPSC Code: 12191602
Formula: HCON(CH₃)₂
MW: 73.09 g/mol
Pto. Ebullición: 152…153 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: –61 °C
Densidad: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 57.5 °C (1.013.25 hPa)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003284
Núm. CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3 III
IR: 01-2119475605-32
Índice Merck: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Autoignition Temperature 833 °F
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Vapor Pressure 2.7 mmHg ( 20 °C)
Explosion Limit 15.2 %
Refractive Index n20/D 1.430 (lit.)