Acetamida 99%, puro
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
153631000 153635000 153630025
ACRO153631000EA 42.2 EUR
ACRO153631000 ACRO153635000 ACRO153630025
Acetamida 99%, puro
Acetamide
Formula: C₂H₅NO
MW: 59,07 g/mol
Pto. Ebullición: 221 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 79…81 °C
Densidad: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008023
Núm. CAS: 60-35-5
EINECS: 200-473-5
Índice Merck: 13,00044
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 81 °C
GC ≥98.5 %