Acetamida ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A12589.0B
A12589.0I
A12589.30
A12589.0BEA
99.7
EUR
A12589.0B
A12589.0I
A12589.30
Acetamida ≥99%
Acetamide
Purity: 99%
CAS No.: 60-35-5
Molecular Formula: CH3CONH2
Formula Weight: 59.07
Melting Point: 76-81°
Boiling Point: 220-222°
Merck Reference: 14,43
MDL No.: MFCD00008023
Formula:
C₂H₅NO MW: 59,07 g/mol Pto. Ebullición: 220…222 °C Pto. de fusión: 76…81 °C Densidad: 1,159 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008023 Núm. CAS: 60-35-5 EINECS: 200-473-5 Índice Merck: 14,43 |