Acetamida para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22343.0100 8.22343.1000
8.22343.0100EA 46.4 EUR
8.22343.0100 8.22343.1000
Acetamida para síntesis, Sigma-Aldrich®
Acetamide
Formula: C₂H₅NO
MW: 59,07 g/mol
Pto. Ebullición: 221,1 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 78…81 °C
Densidad: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008023
Núm. CAS: 60-35-5
EINECS: 200-473-5
Índice Merck: 13,00044
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 2200 g/l (20 °C)
Melting Point 78 - 81 °C
Molar Mass 59.06 g/mol
Boiling Point 221 - 222 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (65 °C)
Density 1.159 g/cm3 (20 °C)