Formamida 99+% para espectroscopia
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Carbamaldehyde
410765000 410760010 410760025
ACRO410765000EA 150 EUR
ACRO410765000 ACRO410760010 ACRO410760025
Formamida 99+% para espectroscopia
Formamida
Formula: HCONH₂
MW: 45.04 g/mol
Pto. Ebullición: 210 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 2…3 °C
Densidad: 1.133 g/cm³
Pto. de inflamación: 175 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007941
Núm. CAS: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Índice Merck: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA