Formamida ≥99.5% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Carbamaldehyde
14835.30
14835.A1
14835.D6
14835.30EA
86.3
EUR
14835.30
14835.A1
14835.D6
Formamida ≥99.5% ACS
Formamida
Purity: 99.5+%
CAS No.: 75-12-7
Molecular Formula: CH3NO
Formula Weight: 45.04
Flash Point: 154°(310°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.134
Refractive Index: 1.4475
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless
Odour: Ammonia-like
Melting Point: 2°
Boiling Point: 210°
Beilstein Reference: 505995
Merck Reference: 14,4237
MDL No.: MFCD00007941
Formula:
HCONH₂ Pto. Ebullición: 210 °C Pto. de fusión: 2 °C Densidad: 1,134 Pto. de inflamación: 154 °C (310 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007941 Núm. CAS: 75-12-7 EINECS: 200-842-0 Índice Merck: 14,4237 |