Formamida ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Carbamaldehyde
A11076.36
A11076.0C
A11076.0E
A11076.36EA
45.2
EUR
A11076.36
A11076.0C
A11076.0E
Formamida ≥99%
Formamida
Purity: 99%
CAS No.: 75-12-7
Molecular Formula: CH3NO
Formula Weight: 45.04
Flash Point: 150°(302°F)
Refractive Index: 1.4475
Odour: Ammonia-like
Melting Point: 2°
Boiling Point: 210°
Beilstein Reference: 505995
Merck Reference: 14,4237
MDL No.: MFCD00007941
Formula:
HCONH₂ MW: 45.04 g/mol Pto. Ebullición: 210 °C Pto. de fusión: 2 Densidad: 1.134 Pto. de inflamación: 150 °C (302 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007941 Núm. CAS: 75-12-7 EINECS: 200-842-0 Índice Merck: 13,04261 |