Formamida ≥99%, grado alta pureza
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
0314-500MLEA 94.6 EUR
0314-500ML 0314-950ML
Formamida ≥99%, grado alta pureza
Formamida
Ideal para la desnaturalización de ácidos nucléicos en procedimientos de hibridación y secuenciación de DNA.
Formula: HCONH₂
Pto. Ebullición: 210 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2 °C
Densidad: 1,1334 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007941
Núm. CAS: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Índice Merck: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Abs.@280 nm ≤0.1
Conductivity ≤350 umhos
Cobre <0.0001%
Intervalo de congelación 1 – 3 °C
Hierro ≤0.0005%
Plomo <0.0001%
Purity >99%
Cinc <0.0001%