Formamida ≥99.5%, grado ultrapuro
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
0606-100MLEA 38.8 EUR
0606-100ML 0606-500ML 0606-950ML
Formamida ≥99.5%, grado ultrapuro
Formamida
Formula: HCONH₂
Pto. Ebullición: 210 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2 °C
Densidad: 1,1334 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007941
Núm. CAS: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Índice Merck: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Abs.@280 nm ≤0.05
Conductividad ≤100 umhos
Cobre <0.00001%
DNase None Detected
Intervalo de congelación 1 – 3 °C
Hierro <0.0005%
Plomo <0.00005%
Humedad (KF) <0.75%
Pureza >99.5%
RNase None
Cinc <0.00005%