Formamida ≥99.5% (by total nitrogen basis) deionized para biología molecular
Proveedor: PanReac AppliChem
Peligro
Sinónimos: Carbamaldehyde
A2156.0500 A2156.1000
A2156.0500EA 80.9 EUR
A2156.0500 A2156.1000
Formamida ≥99.5% (by total nitrogen basis) deionized para biología molecular
Formamida
  • n20/D 1.4472
Precaución: For scientific research and laboratory use only.
Formula: HCONH₂
MW: 45.04 g/mol
Pto. Ebullición: 210
Pto. de fusión: 2
Densidad: 1.1334 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 79
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007941
Núm. CAS: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Índice Merck: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
DNases/RNases/Proteases not detectable
Assay (from N) min. 99.5 %
Water max. 0.1 %
Chloride max. 0.00005 %
Fe max. 0.00001 %
PB max. 0.00001 %