Formamida, Calbiochem®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
|
Peligro
|
344206-1
344206-100
344206-1EA
357
EUR
344206-1
344206-100
Formamida, Calbiochem®
Formamida
Formula:
HCONH₂ Pto. Ebullición: 210 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 2 °C Densidad: 1,1334 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 79 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00007941 Núm. CAS: 75-12-7 EINECS: 200-842-0 Índice Merck: 13,04261 |