Formamida, EMPLURA®, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Carbamaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.04008.2500 1.04008.9025
1.04008.2500EA 119 EUR
1.04008.2500 1.04008.9025
Formamida, EMPLURA®, Supelco®
Formamida
Formula: HCONH₂
MW: 45,04 g/mol
Pto. Ebullición: 210 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2 °C
Densidad: 1,1334 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007941
Núm. CAS: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Índice Merck: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM