Formamida ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Carbamaldehyde
24311.291EA 65.5 EUR
24311.291 24311.320
Formamida ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Formamida
Formula: HCONH₂
Pto. Ebullición: 210 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2 °C
Densidad: 1,1334 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007941
Núm. CAS: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Índice Merck: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Water Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm