Propionamida 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
162671000 162670250
ACRO162671000EA 115 EUR
ACRO162671000 ACRO162670250
Propionamida 97%
Propionamida
Formula: C₃H₇NO
Pto. Ebullición: 213 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 79…83 °C
Densidad: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008039
Núm. CAS: 79-05-0
EINECS: 201-172-1
Índice Merck: 12,08009
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white to light yellow Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 83 °C
GC ≥96.0 %