Propionamida para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21046.0050 8.21046.0250 8.21046.5000
8.21046.0050EA 65.3 EUR
8.21046.0050 8.21046.0250 8.21046.5000
Propionamida para síntesis, Sigma-Aldrich®
Propionamida
Formula: C₃H₇NO
Pto. Ebullición: 213 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 79 °C
Densidad: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00008039
Núm. CAS: 79-05-0
EINECS: 201-172-1
Índice Merck: 12,08009
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 75 - 78 °C
Molar Mass 73.1 g/mol
Boiling Point 213 °C
Hill Formula C3H7NO
Chemical Formula CH3CH2CONH2