ADA 99% para bioquímica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
228010250 228011000
ACRO228010250EA 30.2 EUR
ACRO228010250 ACRO228011000
ADA 99% para bioquímica
ADA
Formula: H₂NC(O)CH₂N(CH₂COOH)₂
Pto. de fusión: 219 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008031
Núm. CAS: 26239-55-4
EINECS: 247-530-0
Índice Merck: 13,00148
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (110°C, 5 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
UV at 300 nm A: ≤0.08
Appearance of solution (9% soln. 1 M NaOH) clear, colorless
Titration with NaOH ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm