Urea 99.5% para biología molecular DNase-, RNase-, protease-free
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Carbamida
327380010 327380050
ACRO327380010EA 122 EUR
ACRO327380010 ACRO327380050
Urea 99.5% para biología molecular DNase-, RNase-, protease-free
Urea
Formula: NH₂CONH₂
Pto. Ebullición: 197 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 131…135 °C
Densidad: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008022
Núm. CAS: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
IR: 01-2119463277-33
Índice Merck: 13,09935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=d6057a7ec3d606031d338a300b5d5db30b52d861&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Solid
Assay ≥99.5 %
UV (8 M in water)
Dnase,Rnase,Protease activity none detected
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm