Urea 99.0-100.5% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Carbamida
36428.22 36428.36 36428.A3
36428.22EA 40.3 EUR
36428.22 36428.36 36428.A3
Urea 99.0-100.5% ACS
Urea
Purity: 99.0-100.5% CAS No.: 57-13-6 Molecular Formula: NH2CONH2 Formula Weight: 60.06 Physical Form: Crystalline Density: 1.335 pH: 9,2-9,5 Melting Point: 132-135° Solubility: Soluble in water, alcohol, methanol, glycerol, benzene, and conc. HCl. Practically insoluble in chloroform, ether Beilstein Reference: 635724 Merck Reference: 14,9867 MDL No.: MFCD00008022
Used as a protein denaturant
Formula: NH₂CONH₂
Pto. Ebullición: 197 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 132…135 °C
Densidad: 1,335
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008022
Núm. CAS: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
IR: 01-2119463277-33
Índice Merck: 14,9867
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=d6057a7ec3d606031d338a300b5d5db30b52d861&prid=web&clid=SAPDAM