Urea ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Carbamida
A12360.0C
A12360.0E
A12360.36
A12360.0CEA
134
EUR
A12360.0C
A12360.0E
A12360.36
Urea ≥98%
Urea
Purity: 98+%
CAS No.: 57-13-6
Molecular Formula: NH2CONH2
Formula Weight: 60.06
Odour: Ammonia-like
pH: 9,2-9,5
Melting Point: 130-135°
Beilstein Reference: 635724
Merck Reference: 14,9867
MDL No.: MFCD00008022
Formula:
NH₂CONH₂ Pto. Ebullición: 197 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 130…135 °C Densidad: 1,335 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008022 Núm. CAS: 57-13-6 EINECS: 200-315-5 IR: 01-2119463277-33 Índice Merck: 14,9867 |