Urea ≥95%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
28876.298EA
40.1
EUR
28876.298
28876.367
28876.460
Urea ≥95%, GPR RECTAPUR®
Urea
Formula:
NH₂CONH₂ Pto. Ebullición: 197 °C (1013 hPa) Densidad: 1,34 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008022 Núm. CAS: 57-13-6 EINECS: 200-315-5 IR: 01-2119463277-33 Índice Merck: 13,09935 |
|
Resultados test especificaciones
Assay | Min. 95 % |
Melting point | 132 - 135 °C |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.2 % |
Cl (Chloride) | Max. 5 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |