Ácido N-(2-acetamido)-2-aminoetanosulfónico (ACES) 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
228000250 228001000 228002500
ACRO228000250EA 86.8 EUR
ACRO228000250 ACRO228001000 ACRO228002500
Ácido N-(2-acetamido)-2-aminoetanosulfónico (ACES) 99%, extra puro
Ácido N-(2-acetamido)-2-aminoetanosulfónico (ACES)
Formula: H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H
Pto. de fusión: 270…295 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008030
Núm. CAS: 7365-82-4
EINECS: 230-908-4
Índice Merck: 13,00037
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d8d301fc0de89d24309fbfdbaedb924c1debb4a&vid=a5fb2045198b642d124372f31d901db2e2d25597&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
UV at 280 nm A: ≤0.02
pH 3.6 to 4.4 (1 % solution)
Titration with NaOH ≥98.5 %