Ácido N-(2-acetamido)-2-aminoetanosulfónico (ACES) ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
N-(Carbamoilmetil)taurina
A11553.14
A11553.22
A11553.36
A11553.14EA
57.6
EUR
A11553.14
A11553.22
A11553.36
Ácido N-(2-acetamido)-2-aminoetanosulfónico (ACES) ≥99%
Ácido N-(2-acetamido)-2-aminoetanosulfónico (ACES)
Purity: 99%
CAS No.: 7365-82-4
Molecular Formula: H2NCOCH2NHCH2CH2SO3H
Formula Weight: 182.20
Melting Point: ca 275° dec.
Beilstein Reference: 2253770
Merck Reference: 14,36
MDL No.: MFCD00008030
Formula:
H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H MW: 182.2 g/mol Pto. de fusión: ∼ 275 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008030 Núm. CAS: 7365-82-4 EINECS: 230-908-4 Índice Merck: 13,00037 |