Metilurea 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
127991000 127995000
ACRO127991000EA 27.2 EUR
ACRO127991000 ACRO127995000
Metilurea 97%
Metilurea
Formula: C₂H₆N₂O
Pto. Ebullición: 240 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 98…102 °C
Densidad: 1,204 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007950
Núm. CAS: 598-50-5
EINECS: 209-935-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
HPLC ≥96.0 % (on dry substance)
Titration with HClO4 ≥96.0 % (On dry substance)