Acetohidrazida 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A10969.14 A10969.22 A10969.36
A10969.14EA 51 EUR
A10969.14 A10969.22 A10969.36
Acetohidrazida 96%
Acetohidrazida
Purity: 96% CAS No.: 1068-57-1 Molecular Formula: CH3CONHNH2 Formula Weight: 74.08 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: ca 60-68° Boiling Point: 128-129°/18mm Beilstein Reference: 506165 MDL No.: MFCD00007610
Formula: C₂H₆N₂O
Pto. Ebullición: 128…129 °C (18 mmHg)
Pto. de fusión: ∼ 60…68 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007610
Núm. CAS: 1068-57-1
EINECS: 213-948-7