Adipohydrazida 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Adipyl hydrazide
203310250 203311000 203315000
ACRO203310250EA 65.6 EUR
ACRO203310250 ACRO203311000 ACRO203315000
Adipohydrazida 98%
Adipohydrazide
Formula: C₆H₁₄N₄O₂
MW: 174,2 g/mol
Pto. Ebullición: 446 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 178…182 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00007614
Núm. CAS: 1071-93-8
EINECS: 213-999-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 178 to 182 °C
Titration ≥97.5 %