Adipohydrazida ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Adipyl hydrazide
A15119.14
A15119.22
A15119.36
A15119.14EA
36.2
EUR
A15119.14
A15119.22
A15119.36
Adipohydrazida ≥97%
Adipohydrazide
Purity: 97%
CAS No.: 1071-93-8
Molecular Formula: H2NNHCO(CH2)4CONHNH2
Formula Weight: 174.20
Odour: Odourless
Melting Point: 180-182°
Beilstein Reference: 973863
MDL No.: MFCD00007614
Formula:
C₆H₁₄N₄O₂ MW: 174,2 g/mol Pto. Ebullición: 446 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 180…182 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007614 Núm. CAS: 1071-93-8 EINECS: 213-999-5 |