2',6'-Dimetilacetanilida ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: N-(2,6-Dimetilfenil)acetamida
B25687.14 B25687.22
B25687.14EA 63.1 EUR
B25687.14 B25687.22
2',6'-Dimetilacetanilida ≥97%
2',6'-Dimetilacetanilida
Purity: 97% CAS No.: 2198-53-0 Molecular Formula: C10H13NO Formula Weight: 163.22 Melting Point: 179-183° MDL No.: MFCD00008675
Formula: C₁₀H₁₃NO
MW: 163.22 g/mol
Pto. Ebullición: 339
Pto. de fusión: 179…183 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008675
Núm. CAS: 2198-53-0
EINECS: 218-596-8